Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ cocktail med proteashämmare , EDTA-fri (100X)
Produktkod. 11824111 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Varje
Produktkod. 11824111
Brand: Thermo Scientific™ 78439
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hämmar proteolytisk nedbrytning under cellysering och proteinextraktion med dessa färdiga koncentrerade stamlösningar av proteashämmare.
Thermo Scientific™ Halt cocktail av proteashämmare är koncentrerade stamlösningar av proteashämmare som är färdiga att använda och kan tillsättas prover för att förhindra proteolytisk nedbrytning under cellysering och proteinextraktion.
Halt cocktails med proteashämmare är 100X-lösningar som innehåller optimerade koncentrationer av sex proteashämmare med brett spektrum stabiliserade i högkvalitativ dimetylsulfoxid (DMSO). Cocktails hämmar effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Enkel förvaring vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails Vanliga och EDTA-fria formuleringar ger hämning av metalloproteaser respektive kompatibilitet med 2D-elektrofores. De stabila, koncentrerade vätskecocktails är lätta att använda, och de många olika förpackningsstorlekarna gör Halt cocktail med proteashämmande exceptionellt praktiska för både exceptionellt praktiska för både småskalig och storskalig användning.
Höjdpunkter:
  • Bättre än tabletter – det kylskåpsstabila, 100X flytande formatet är effektivare och enklare att använda än enskilda hämmare eller andra format; pipettera precis den mängd du behöver
  • Inga patenterade ingredienser – fullständigt avslöjad formulering innehåller fullständigt avslöjad formulering innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A i DMSO
  • Flera förpackningsstorlekar – välj mellan flera förpackningsstorlekar, inklusive mikrorör för engångsbruk som håller proteashämmare fräscha och minskar risken för reagenskontamination
  • Två populära formuleringar – vanlig formulering inkluderar en separat vial med EDTA-lösning för valfri metalloproteashämning; EDTA-fri formulering säkerställer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering
  • Lyseringsbuffert kompatibel – använd med Thermo Scientific Pierce™ cellyseringsbuffertar eller nästan alla andra kommersiella eller hemmagjorda detergentbaserade lyseringsreagenser
Inkluderar:
Cocktails med proteashämmare med EDTA inkluderar separat 0,5 M EDTA-lösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protease Inhibitor Cocktail
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Protease Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor
Kvantitet 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Benzenesulfonyl fluoride, 4- (2-aminoethyl)-, hydrochloride