Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ cocktail med proteas- och fosfatashämmare (100X)
Produktkod. p-7184459 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2400µL
Paket med 5
Produktkod. 10025743
Brand: Thermo Scientific™ 78442
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förhindra proteinnedbrytning och stabilisera fosforylering med denna allt-i-ett-cocktail av proteas- och fosfatashämmare.
Allt-i-ett Thermo Scientific™ Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare ger bekvämligheten med en enda lösning med fullt provskydd.
Ytterligare information och onlinebeställning
Denna Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare med brett spektrum är specifikt optimerad för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Cocktailen innehåller hämmare mot de viktigaste klasserna av proteaser och fosfataser, med inriktning på aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser samt serin/treonin- och proteintyrosinfosfataser. 100X-cocktails, som finns i vanliga och EDTA-fria beredningar och i flera förpackningsformat, är kylskåpsstabila vätskor som är mycket enkla att använda för nästan alla prover och experimentella omfattningar.
Höjdpunkter:
  • Komplett skydd allt-i-ett-cocktail innehåller både proteas- och fosfatashämmare
  • Flera förpackningsstorlekar välj mellan fyra praktiska förpackningsstorlekar för att matcha nästan vilken omfattning som helst
  • Bekväm 100X flytande formulering är mycket enklare och effektivare att använda än enskilda hämmare och andra format
  • Enkel förvaring vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails
  • Kompatibel kan användas i masspektrometri (MS) eftersom den inte innehåller AEBSF, som kan orsaka att toppar förskjuts
  • Validerad helt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ cellyseringsbuffertar
Inkluderar:
Formuleringar med och utan kompletterande vial med EDTA för metalloproteashämning, som båda erbjuds i fyra förpackningsstorlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Kvantitet 24 x 100 μL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HAlt protease
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trisodium orthovanadate, sodium fluoride