Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ Proteas- och fosfatasinhibitorcocktail, EDTA-fri (100X)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Allt-i-ett Thermo Scientific™ Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare ger bekvämligheten med en enda lösning med fullt provskydd.
Ytterligare information och onlinebeställning
Denna Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare med brett spektrum är specifikt optimerad för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Cocktailen innehåller hämmare mot de viktigaste klasserna av proteaser och fosfataser, med inriktning på aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser samt serin/treonin- och proteintyrosinfosfataser. 100X-cocktails, som finns i vanliga och EDTA-fria beredningar och i flera förpackningsformat, är kylskåpsstabila vätskor som är mycket enkla att använda för nästan alla prover och experimentella omfattningar.
Höjdpunkter:
- Komplett skydd– allt-i-ett-cocktail innehåller både proteas- och fosfatashämmare
- Flera förpackningsstorlekar– välj mellan fyra praktiska förpackningsstorlekar för att matcha nästan vilken skala som helst
- Bekväm– 100X flytande formulering är mycket enklare och effektivare att använda än enskilda hämmare och andra format
- Enkel förvaring– vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails
- Kompatibel– kan användas i masspektrometri (MS) eftersom den inte innehåller AEBSF, vilket kan orsaka att toppar skiftar
- Validerad– helt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ cellyseringsbuffertar
Inkluderar:
Formuleringar med och utan kompletterande vial med EDTA för metalloproteashämning, som båda erbjuds i fyra förpackningsstorlekar.
Förvaringskrav:
Vid mottagande förvara i 4°C. Frys inte produkten.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-Free |
| Produkttyp | Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. Do not freeze product. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Buffert | Lysis Buffer |
| Reagenstyp | Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor |
| Kvantitet | 1 mL |
Safety and Handling
- Halt Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail EDTA-Free
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: trisodium orthovanadate, sodium fluoride