Läs mer
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprutor: TLL-terminering
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Max. Tryck:
1000 psi
500 psi
Anslutningstyp:
Luer Lock med slitsar
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sprutserien erbjuder en mängd olika avslutningar och nålalternativ.
PTFE Luer Lock (TLL)- Denna terminering har en PTFE, luer-hankona med förnicklad mässingslåsnav för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer.
Nålpunktsstilar (Point stilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 34-10
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 34-10
- Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 34-10. Speciella nålvinklar som 0° till 60° tillgänglig på begäran.
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
- Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-10
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| För användning med (applikation) | Idealisk för dispensering av både vätskor och gaser, användbar för prover med lösta eller suspenderade molekyler |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 500 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Modell | 1725 |
| Nålpunktsnummer | Ingen nål ingår |
| Visa mer |