Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprutor: LT-terminering
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Diameter (engelska) Inre:
0,019 tum.
0,029 tum.
0,041 tum.
0,061 tum.
0,091 tum.
0,135 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
6,6 mm
7,75 mm
Max. Tryck:
1000 psi
2000 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Original handpassad Hamilton-spruta
- Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,029 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.729 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7,75 mm |
| För användning med (applikation) | För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision |
| Produkttyp | Microliter Spruta |
| Max. Tryck | 2000 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |