Läs mer
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprutor: LT-terminering
Produktkod. p-4895846
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Diameter (engelska) Inre:
0,019 tum.
0,029 tum.
0,041 tum.
0,061 tum.
0,091 tum.
0,135 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
6,6 mm
7,75 mm
Max. Tryck:
1000 psi
2000 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10528131
Brand: Hamilton™ 80301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Diameter (engelska) Inre 0,019 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.485 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6,6 mm
För användning med (applikation) För dispensering av låga volymer för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 701
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Anslutningstyp Luer