Läs mer
Hamilton™ Ändrad 7000 Microliter™ Sprutor
Produktkod. 10323761
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålpunktsnummer:
2
3
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10323761
Brand: Hamilton™ 88400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,05μ L upp till 5μ L. 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym. Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen.
  • idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
  • 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
  • Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) Inre 0,008 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,008 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.206 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.515 mm
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Produkttyp Allmän spruta
Max. Tryck 6000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Nålpunktsnummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 2μ L
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) HPLC-insprutningsventiler
Anslutningstyp Räfflade nav, avtagbar