Läs mer
Hamilton™ Ändrad 7000 Microliter™ Sprutor
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
5μ L
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
Nålpunktsnummer:
2
3
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
- 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
- Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 25 g |
| Diameter (engelska) Inre | 0,008 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,008 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.206 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.515 mm |
| Visa mer |