Läs mer
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC-sprutor& Ersättningsdelar
Nålmätare:
22 G
22s G
Produkttyp:
Ersättningsnål
Gastät spruta
Modell:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Volymerna väljs med mikrometerprecision, kolven är fjäderdriven och injicerar proverna med konstant hastighet. Tre modeller av CR-700-sprutorna finns tillgängliga med volymer på 20, 50 eller 200 μL.
Nålpunktsstilar
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgänglig mätare: 22
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22s G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.15 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0283 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.72 mm |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 1000 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 176 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 80 °C |
| Visa mer |