Läs mer
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC-sprutor& Ersättningsdelar
Produktkod. 10508122
Nålmätare:
22 G
22s G
Produkttyp:
Ersättningsnål
Gastät spruta
Modell:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10508122
Brand: Hamilton™ 84303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor är utformade för att leverera enkel, reproducerbar injektion av vätskeprover i en injektor på HPLC-instrumentering. CR-700 standardiserar tre huvudvariabler: provvolym, injektionshastighet och nålpenetrationsdjup. Även när den används av olika tekniker, ger CR-700 en reproducerbarhet på +1 % av den totala sprutvolymen i rutinprocedurer.
Volymerna väljs med mikrometerprecision, kolven är fjäderdriven och injicerar proverna med konstant hastighet. Tre modeller av CR-700-sprutorna finns tillgängliga med volymer på 20, 50 eller 200 μL.
Nålpunktsstilar
  • Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgänglig mätare: 22
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre nål 0,016 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 176 °F
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell CR700-50
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) HPLC-insprutningsventiler