Läs mer
Hamilton™ CTC och LEAP Teknologier GC PAL Autosampler-sprutor: Gastäta
Produktkod. 10244633
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2.5 mL
5 mL
Nålmätare:
23 G
23s G
26 G
26s G
Diameter (metrisk) Inre:
0.460 mm
0.729 mm
1.46 mm
2.30 mm
3.26 mm
4,61 mm
4.61 mm
7.29 mm
10.3 mm
Modell:
1001 LTN
1002 LTN
1005 LTN
1701 SN
1702 FN
1702 SN
1710 FN
1710 SN
1725 FN
1725 SN
1750 FN
1750 SN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10244633
Brand: Hamilton™ 203226
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning i PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt extended och andra autosamplersystem
Ett urval av standard och anpassade CTC autosampler sprutor tillverkade för att uppnå högsta möjliga noggrannhet och precision. Dessa C-Line-sprutor har också ett nytt tätningssystem baserat på en ny metallfjäder för arbete med förbättrad täthet, utmärkt prestanda över ett stort temperaturområde och temperaturgradienter, ökad livslängd jämfört med traditionella headspace-sprutor och ökad noggrannhet och reproducerbarhet av headspace GC-analys. Sprutor i denna kategori är antingen 700- och 7000-serien Microliter eller 1700 och 1000 serier Gastäta sprutor. Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • Tillverkad av PTFE/polymer för bättre temperaturstabilitet
  • Har fläns för enkel installation
  • Justerbar kolvknapp för kolvspetsavstånd
  • Nav- och nåldesign för noll överföring
C-Line sprutavslutningar
  • Fixed Needle (FN) har en direkt fastsättning av nålen till cylindern och eliminerar kontakt mellan provlösningsmedlet och limmet, vilket minskar överföringen
  • Special Cemented Needle (SN) delar samma egenskaper som en vanlig cementerad nålspruta men kommer i en speciell längd
  • Räftigt nav (KH) med avtagbar kolv/nålenhet, räfflade nav används uteslutande på sprutorna i 7000-serien
Headspace sprutavslutningar
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) för medelstora sprutor
  • Nålar cementerade in i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket, därför är dödvolymen begränsad till nålens inre volym
  • Får inte autoklaveras
  • Nålmätare bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Nålpunktsstilar
  • Punktstil 2: Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering
  • Point Style 5: Konisk nål med sidoport för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor
  • Point Style AS: Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärna rekommenderas för septumpenetrering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre 0,057 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Längd (engelska) Beställnings
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) Beställnings
Produkttyp Gastät spruta
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 1710 SN
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt utökade och andra autosamplersystem
Anslutningstyp Cementerad