Läs mer
Hamilton™ GC Septa
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,39 tum
0,43 tum.
0,5 tum
Material:
PTFE/silikongummi
Silikongummi
Temperatur (engelska) Max.:
392 °F
413,6 °F
Tjocklek (engelska):
0,125 tum
0,15 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Förkonditionerad silikongummi septa, 3,81 mm (0,15 tum) tjock
- Genomsnittlig livslängd: 100 injektioner med en 26s gauge nål
- Max drifttemperatur: 200 °C
- 12 per paket
- Förkonditionerat PTFE/silikongummi, 3,175 mm (0,125 tum) tjockt
- Genomsnittlig livslängd: 100 injektioner med en 26s gauge nål
- Maximal drifttemperatur är 212°
- 12 per paket
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Septum |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,43 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.1 cm |
| För användning med (applikation) | GC |
| Temperatur (engelska) Max. | 413,6 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 212 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,125 tum |
| Material | PTFE/silikongummi |
| Kvantitet | 12/Pk. |