Läs mer
Hamilton™ GC Septa
Produktkod. 10624681
Diameter (engelska) Yttre:
0,25 tum
0,39 tum
0,43 tum.
0,5 tum
Material:
PTFE/silikongummi
Silikongummi
Temperatur (engelska) Max.:
392 °F
413,6 °F
Tjocklek (engelska):
0,125 tum
0,15 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10624681
Brand: Hamilton™ 76006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trelagers septa för drifttemperaturer upp till 200° C
  • Förkonditionerad silikongummi septa, 3,81 mm (0,15 tum) tjock
  • Genomsnittlig livslängd: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Max drifttemperatur: 200 °C
  • 12 per paket
Hög temperatur septa för drifttemperaturer upp till 212°
  • Förkonditionerat PTFE/silikongummi, 3,175 mm (0,125 tum) tjockt
  • Genomsnittlig livslängd: 100 injektioner med en 26s gauge nål
  • Maximal drifttemperatur är 212°
  • 12 per paket
Specifikationer
Typ Septum
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
För användning med (applikation) GC
Antal lager 3
Temperatur (engelska) Max. 392 °F
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
Tjocklek (engelska) 0,15 tum.
Material Silikongummi
Kvantitet 12/Pk.