Läs mer
Hamilton™ Kel-F Navsidoportnålar (luerlås)
Produktkod. 10217734
Nålmätare:
16 G
17 G
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10217734
Brand: Hamilton™ 774612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kel-F hub (KF) nålar kan användas med Luer Tip (LT) och PTFE Luer Lock (TLL) sprutor och kopplingar. Standard nållängd är 2 tum. (51 mm). Anpassade längder och punktstilar är tillgängliga.
Kel-F Hub-kompatibla sprutavslutningar
  • Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Material Nickelpläterad mässing (nav)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,01 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.13 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.47 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Kel-F Navnål
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Luer-spets och PTFE Luer-lock sprutor och anslutningar