Läs mer
Hamilton™ Kel-F Navsidoportnålar (luerlås)
Nålmätare:
16 G
17 G
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Kel-F Hub-kompatibla sprutavslutningar
- Luerspets (LT)- Nålarna är avtagbara och passar över ett slipat glasnav som är avsmalnande i form av en hanluer. LT-avslutningen accepterar de flesta injektionsnålar men designades speciellt för användning med Hamilton Kel-F nålar. Denna avslutning ökar dödvolymen i sprutan, vilket kanske inte är lämpligt för vissa tillämpningar. Autoklaverbar vid demontering.
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
- Point Style 5 - Konisk nål med sidoöppning för penetrering av septa, tunna vinyler och plaster utan kärnor. Tillgängliga mätare: 26-10
Sex nålar per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad mässing (nav) |
| Nålmätare | 17 G |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Kel-F Navnål |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Luer-spets och PTFE Luer-lock sprutor och anslutningar |