Läs mer
Hamilton™ Metal Hub trubbiga nålar (Luer Lock)
Nålmätare:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar.
- Tillverkad av 304 rostfritt stål
- Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
- Finns i praktiska sexpack
- Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga
- Nålar finns tillgängliga från 10 till 33 ga
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål |
| Nålmätare | 25 g |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.26 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.51 mm |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Nål |
| Nålpunktstil | Trubbig |
| Visa mer |