Läs mer
Hamilton™ Metal Hub trubbiga nålar (Luer Lock)
Produktkod. p-4121861
Nålmätare:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26s G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11557794
Brand: Hamilton™ 91026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas med TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar.
  • Tillverkad av 304 rostfritt stål
  • Standard nållängd är 51 mm (2 tum)
  • Finns i praktiska sexpack
  • Anpassade nållängder och spetsstilar finns tillgängliga
  • Nålar finns tillgängliga från 10 till 33 ga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,018 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.45 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Nål
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) PTFE Luer-lock sprutor och Luer-spets eller PTFE Luer-lock kopplingar