Läs mer
Hamilton™ Metal Hub anpassade nålar (Luer Lock)
Nålmätare:
18 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Metal Hub-kompatibla sprutavslutningar
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter. TLL används också med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer. Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml sprutor och större. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Point Style 3 - Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Point Style 4 - Standard 12° avfasad nålspets rekommenderas för life science-applikationer. Tillgängliga mätare: 33-10. Speciella nålstilar som 30° eller 45° finns tillgängliga på begäran
Sex nålar per förpackning.
Beställningsinfo
- Nållängd– Måste specificeras per beställning. Längder på 0,375-12 tum finns tillgängliga
- Nålpunktstil– Måste specificeras per beställning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 18 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,03 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,05 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.84 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.27 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| För användning med (utrustning) | TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar |