Läs mer
Hamilton™ 701N Microliter Sprutor
Produktkod. 10140221
Kvantitet:
6/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10140221
Brand: Hamilton™ 80366
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
700-seriens sprutan är den ursprungliga handanpassade sprutan från Hamilton. Denna serie av sprutor är idealisk för dispensering av volymer från 0,5μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
  • Original handpassad Hamilton-spruta
  • Idealisk för dispensering av volymer från 0,5 μL upp till 500 μL
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,019 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.013 cm
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.048 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.66 cm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.047 cm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 51 mm
Produkttyp Microliter Autosampler spruta
Max. Tryck 137,9 bar
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 701 N
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 6/förp.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
För användning med (utrustning) Agilent 7670, 7671 och 7672 automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi autosampler
Anslutningstyp Cementerad