Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ Sprutor: Modell 75 för Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 ALS GC
Produktkod. 10702392
Nålmätare:
23 till 26s G
23s G
26s G
Modell:
75 N (Cementerad nål)
75 RN (borttagbar nål)
Nålpunktsnummer:
2
AS
Kvantitet:
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10702392
Brand: Hamilton™ 87988
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att arbeta med Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplers
Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning.
Sprutavslutningar
  • Cementerad nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 23s eller 26s
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 23s, 26s, 23s-26s
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26s G
Diameter (engelska) Inre 0,014 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,005 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,019 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.343 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.483 mm
Längd (engelska) 1,7 tum
Längd (engelska) Nål 1,71 tum.
Längd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 75 N (Cementerad nål)
Nålpunktsnummer AS
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 43.4 cm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi Autosampler
Anslutningstyp Cementerad