Läs mer
Hamilton™ PRP-X100 Anjonbytar HPLC-kolonner: Rostfritt stål
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.1 mm
Partikelstorlek:
10 μm
12 till 20μ m
5 μm
Flödeshastighet:
1 ml/min
2 ml/min
2,5 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Enkel jonbestämning
- PRP-X100 jonkromatografikolonner är det enkla sättet att separera oorganiska joner. Dessa kolonner kan användas med vilken befintlig HPLC eller jonkromatograf som helst för att enkelt bestämma anjoner i nästan vilken provmatris som helst inklusive luft, vatten och jord.
- Jonkromatografi minskar avsevärt provförbehandlingen och förbättrar noggrannheten och precisionen av resultaten vid användning av våtkemiska eller kolorimetriska metoder
- Används för att separera joner i koncentrationer från 1 ppm till 1 000 ppm utan undertryckande eller komplicerade förkoncentrationstekniker
- Mycket inert polymerbärare motstår kemiska angrepp från organiska lösningsmedel och vattenhaltiga buffertar (0-100 % vattenhaltiga eller organiska; pH 1 till 13), vilket effektivt förlänger kolonnens livslängd. Om kolonns prestanda skulle försämras (toppbreddning och förlust av symmetri), kommer regenereringsprotokollet vanligtvis att återställa kromatografi till sitt ursprungliga tillstånd.
- Separera enkelt svåra anjoner som cyanid, borat och silikat vid högt pH (11,5). Den polymera packningen är stabil från pH 1 till 13, så en enda kolonn kan användas för analys av både vanliga och svåra anjoner.
- Konduktivitetsdetektion fungerar genom att mäta den ökade konduktansen hos de eluerande provjonerna i förhållande till bakgrundskonduktansen
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.1 mm |
| Flödeshastighet | 4 ml/min |
| För användning med | Analys av fluor, karbonat, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat, sulfat och andra joner |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | pH 1 till 13, 0 till 100 % vattenhaltigt, organiskt modifieringsmedel |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 1 till 13 |
| Visa mer |