Läs mer
Hamilton™ Skyddspelare i rostfritt stål
:
Skyddskassetthållare
Beskrivning
- Skyddar analytiska HPLC-kolonner
- Tar bort partikelformiga föroreningar och starkt adsorptiva föreningar från prover, vilket förlänger den analytiska kolonnlivslängden
- Modul- och patronbyte är enkelt och verktygsfritt
- Finns i rostfritt stål och PEEK material, optimerade för att minska dödvolymen och förhindra extra spaltbandsbreddning
- Hållare är återanvändbara på obestämd tid
- Skyddskolonner för HPLC-kolonner i rostfritt stål: Rekommenderas för användning med praktiskt taget alla lösningsmedel utom höga koncentrationer av natriumklorid
- Vaktkolumner för PEEK HPLC-kolumner: Rekommenderas för användning med praktiskt taget alla lösningsmedel utom koncentrerad salpetersyra, svavelsyra, tetrahydrofuran eller dimetylsulfoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2.3 mm |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Partikelstorlek | 12 till μ20 m Polymerpackning, 10 m μför Silica Packing |
| Porstorlek | 2μ m |
| För användning med (utrustning) | Praktiskt taget alla lösningsmedel utom höga koncentrationer av natriumklorid |
| Typ | Hållare montering |