Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Luxury Foam Handrengöring för vardagsbruk
Volym (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Idealisk för hektiska tvättrum, rengöring av händer och upprätthållande av hygien
- Dispenserar den idealiska mängden tvål för varje tvätt, vilket förhindrar överanvändning
- Ger upp till dubbelt så många tvättar per liter som konventionella flytande tvålar
- Kommer i en stark, hygieniskt förseglad påse med integrerad pump som förhindrar kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handrengöring |
| Färg | Rosa |
| Form | Skumma |
| Volym (engelska) | 6,8 oz. |
| Volym (metrisk) | 200 ml |
| Vikt (engelska) | 6 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2.7 kg |