Läs mer
Cole-Parmer™ Handdrivna vakuumpumpar
Produktkod. p-8004052 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Flödeshastighet:
15 ml/slag
35 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785189
Brand: Cole-Parmer™ 7930101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera upp till 25 i Hg vakuum eller testa för tryckläckor med denna vakuumpump. Cole-Parmer™ Handmanövrerade vakuumpumpar är förseglade och självsmörjande för en lång, underhållsfri livslängd.
  • Inbyggd trigger gör att du kan släppa ut vakuum utan att koppla bort pumpen
  • Zinklegering är perfekt för tuffa applikationer; PVC är lätt och lätt att hantera
Specifikationer
Mått (L x B x H) 190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Material Zinklegering
Flödeshastighet 15 ml/slag
Pumptyp Handdriven vakuumpump