Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Handpump
Produktkod. p-8002220
Flödeshastighet:
12 l/min.
14 l/min.
20 l/min.
26 l/min.
4 l/min
Material:
PVDF
Polypropen
Polypropen, PVC
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 10697331
Brand: Buerkle™ 50051000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Säkerställ borttagning av kvarvarande vätska med dessa mångsidiga handpumpar. Buerkle™ OTAL™ Handpumpar har ett teleskopiskt nedsänkningsrör som anpassar sig till behållarens höjd vid insättning, vilket gör att den kompakta, platsbesparande handpumpen kan användas med olika behållare.
OTAL handpumpar passar de flesta kommersiella förvaringstrummor. Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. Detta säkerställer ett bra avlägsnande av restvätska och gör att handpumpen kan användas med olika behållare.
  • Särskilt kompakt, platsbesparande handpump
  • Bra pumpkapacitet
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar på 30 –70 mm (1,18-2,76 tum)Ø
OTAL handpumpar med PP leveransrör:
  • resistent mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
Pump med PVDF-tillförselrör:
  • speciellt lämplig för syror och alkalier, inte för starkt oxiderande syror och alkalier.
  • Med sina speciella materialegenskaper har PVDF en ännu bättre kemikaliebeständighet än PP. Resistent mot klorblekmedel.
Rostfritt stål AISI 304 (1.4301) pump:
  • för vätskor som inte är lättantändliga i farokategori AIII (VbF).
  • De OTAL PP eller PVDF handpump bör användas för frätande media.
Pump med slang och kran:
  • utloppsslang med en längd på 1,5 m gjord av PVC och PP/PE avstängningskran, utloppsrör av PP.
  • Utloppsslangen är särskilt lämpad för att fylla avlägsna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Kommersiell förvaring
Flödeshastighet 4 l/min
Inkluderar 12 mm Dia. Leveransrör av polypropen
Vikt (metrisk) 1 kg
För användning med Förvaringstrumma
Djup (metriskt) 45 cm
Pumpslangens längd 45 cm
Motståndsegenskaper Alkalier, tvättmedel, svag syra
Typ Handpump
Trummans öppningsdiameter 20 till 36 mm