Läs mer
Sampling Systems™ Handskrapa
Produktkod. p-200009511 Handla allt Sampling Systems Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Produktkod. 17952062
Brand: Sampling Systems™ 8336P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa robusta och robusta handskrapor är idealiska för att enkelt skrapa stora ytor på grund av deras enorma bladstorlek och handtag. Prestandan förstärks ytterligare av att skraporna är gjorda av polypropen för mycket god kemikalieresistens.
  • Robust och har ett stort, robust handtag
  • Stort 250 mm brett blad
  • Kommer i 3 distinkta färger
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Polypropen
Tips Typ Plan
Doft Vanlig doft
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Storlek 250 mm