Läs mer
asecos™ Hand-Spade
Handla allt asecos Produkter
Längd (metrisk):
187,00 mm
240,00 mm
Beskrivning
- Handskyffel för granulat.
- PP
- röd
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Typ | Skotta |
| Längd (engelska) | 7,36 tum. |
| Längd (metrisk) | 187,00 mm |
| Bredd (engelska) | 7,36 tum. |
| Bredd (metrisk) | 187.00 mm |
| Höjd (engelska) | 5,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 138.00 mm |
| Vikt (engelska) | 0.42 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.19 kg |