Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Handhållet aspirationssystem
Produktkod. p-7116141
Modell:
EV500
EV514
Typ:
Handhållen aspirator
Handheld Aspirator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15944991
Brand: Cole-Parmer™ Essentials EV514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Enkelkanalsadapter för engångsspets
En komplett uppsättning verktyg för aspiration —tar snabbt bort supernatanten från en mängd olika cellkulturer eller plattor och skålar med flera brunnar med Argos Technologies HandE-Vac Handhållen Aspirator.
  • Använd med Pasteurpipetter, aspirationspipetter av plast eller en mängd olika adaptrar för specifika applikationer
  • Tryckkänslig knapp på enhetens ovansida styr den specifika mängden vakuum som appliceras Fungerar med standard in-house vakuumkälla eller med M-Vac eller E-Vac aspirationssystem
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kompatibla tips Endast E-Vac
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Plast
Modell EV514
Antal kanaler 1
Produktlinje HandE-Vac
Typ Handhållen aspirator
Volym (metrisk) 4 L
För användning med (applikation) M-Vac eller E-Vac aspirationssystem
För användning med (utrustning) E-Vac™ , M-Vac™ aspirationssystem eller intern vakuumkälla
Inkluderar Enkanalsadapter för engångsspetsar