Läs mer
VEE GEE Handhållen refraktometer
Modell:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Beskrivning
- Verktygsfri kalibrering: Verktyg krävs inte med vår patenterade 'Zero-Ring'-kalibrering
- Snabba resultat: Högkvalitativt optiskt glasprisma och design av helmetallhölje möjliggör snabb temperaturjämvikt
- Noggranna och skarpa avläsningar: Storskalighet är bäst i klassen och levererar tydliga, skarpa figurer, skärmskuggning och otrolig kontrast för övergripande noggrannhet
- Skyddsgrepp: Gummigreppet minskar handglidning och skyddar mot användarens handvärme för att bibehålla noggrannheten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Brix refraktometer |
| Skalområde | 45 till 82 Brix |
| Brytningsindex | 1,41 till 1,49 |
| Beskrivning | Handhållen refraktometer, BX-4, 45 till 82 % Brix |
| Modell | BX-4 |
| Provtyp | Transparent och genomskinlig |
| Provvolym | >0.1 mL |
| Kalibrering | Verktygsfri kalibrering |
| Noggrannhet | ±0,2 % |
| Upplösning | 0.20% |
| Visa mer |