Läs mer
VEE GEE Handhållen refraktometer
Produktkod. 17854932
Modell:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Produktkod. 17854932
Brand: VEE GEE 43064
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den handhållna refraktometern är exceptionellt enkel att använda och ger snabba, exakta mätningar för koncentrationen av nästan vilken vattenlösning som helst i ett brett spektrum av applikationer. Gjord hållbar med designfunktioner av industriell kvalitet för att ge många år av pålitlig användning även i fält.
  • Verktygsfri kalibrering: Verktyg krävs inte med vår patenterade 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Snabba resultat: Högkvalitativt optiskt glasprisma och design av helmetallhölje möjliggör snabb temperaturjämvikt
  • Noggranna och skarpa avläsningar: Storskalighet är bäst i klassen och levererar tydliga, skarpa figurer, skärmskuggning och otrolig kontrast för övergripande noggrannhet
  • Skyddsgrepp: Gummigreppet minskar handglidning och skyddar mot användarens handvärme för att bibehålla noggrannheten
Specifikationer
Typ Handhållen digital refraktometer
Beskrivning Handhållen refraktometer, CTX-2, fryspunkt° F, ATC
Modell CTX-2
Provtyp Transparent och genomskinlig
Provvolym >0.1 mL
Kalibrering Verktygsfri kalibrering
Noggrannhet Skala 1: 2 °F, Skala 2: 2 °F, Skala 3:± 0,01
Upplösning Skala 1: -50 till 32 °F, Skala 2: -60 till 32 °F, Skala 3: 1,10 till 1,40
Skaltyp Skala 1: Fryspunkt för propylenglykol, skala 2: Fryspunkt för etylenglykol, skala 3: Batterisyras specifik vikt
För användning med (applikation) För allmänna ändamål, lätt industri, kemiska och fordonstillämpningar
Inkluderar Bärväska, en överföringspipett i plast, bruksanvisning och kalibreringsskruvmejsel
Vikt (metrisk) 235 g
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 15 cm
Höjd (metrisk) 15 cm
Längd (metrisk) 4 cm
Bredd (metrisk) 4 cm