Läs mer
ATAGO™ Handhållen refraktometer Master-53T
Produktkod. 11476138
:
Refraktometer; Noggrannhet:± 0,2%; Brix-intervall: 0,0 % till 53,0 %
Produktkod. 11476138
Brand: ATAGO™ 2352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den handhållna refraktometern Master-53T kan mäta inte bara olika sorters juice, kaffe och andra drycker utan även bearbetad mat som sås, ketchup, lågkalorisylt och mer.
  • Master-53T kan mäta inte bara olika sorters juice, kaffe och andra drycker utan även bearbetad mat som sås, ketchup, lågkalorisylt, etc.
  • Dessa är en ATC-modell (Automatic Temperature Compensation).
  • Master-T/PT-serien är ett bra alternativ när den vattentäta funktionen inte är en prioritet.
  • Master-53T är tillverkad av pressgjuten metall av aluminium, (idealiskt för jordbruksindustrin, metallbearbetningsvätskor och olika högtemperaturprover. Resistent mot organiska lösningsmedel.).
  • Medan funktioner som lättläst, lätthållbar, smidig provtagning, enkel bortskaffande av prov från kanten, förbättring av hygienaspekten genom att använda den nya typen av grepp och välbalanserad struktur, betonas också dess design, väl exemplifierad av den strömlinjeformade kroppen och det starka greppet med rik textur.
Specifikationer
Typ Bärbar refraktometer
Skalområde 0,0 % till 53,0 %
Modell MASTER-53T
Noggrannhet ±0,2 %
Skaltyp Brix
Vikt (engelska) 0.29 lb.
Vikt (metrisk) 130 g