Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ Tryck på S Electronic Repeating Pipette
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16343677 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1μ L till 50 ml
Produktkod. 16343677
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 705210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BRAND™ HandyStep™ Touch S Electronic Repeating Pipette har pekskärmskontroller för intuitiv användning.
  • Standardläge multi-dispenser, auto-dispenser, pipetter och kan spara favoriter
  • S-modellen lägger till sekventiell dispensering, multi-aspiration och titreringsmöjligheter
  • Känner automatiskt igen BRAND™ PD-Tip™ II Preision Dispenser tips
  • Litiumjonbatteri med lång livslängd
  • Automatisk spetsutmatning
  • Flerspråkig - engelska, spanska, franska, tyska och kinesiska
  • Induktivt laddningsställ finns tillgängligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.50%
Batterityp Lithium Ion
ClipTip No
Kompatibla tips Standard repeterande pipettspetsar
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Svart/Vit
Disponibel Reusable
För användning med PD-spetsar™ II
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Typ Elektronisk repeterande pipett
Volym (metrisk) 1μ L till 50 ml
Visa Backlit Color Touch Screen
För användning med (utrustning) PD-spetsar II
Inkluderar Laddare
Antal hastigheter 8
Temperatur (metrisk) Drift 15° to 40°C
Garanti 2 Year
Längd (metrisk) 5 cm
Bredd (metrisk) 6 cm
Höjd (metrisk) 20 cm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz