Läs mer
Axygen™ Robotspetsar för hängande wafer: klara spetsar i Tecan-stil, försteriliserade
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4102783 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
50 μL
200 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Non-filtered
Förpackningsstorlek:
Paket med 1536
Paket med 2304
Produktkod. 11354285
Brand: Axygen™ TT1000CHTRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tydliga tips för korrekt provleverans
Axygen™ erbjuder en omfattande rad tips för Tecan™ , Aurora Biomed och PerkinElmer™ automationssystem. Dessa spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet. Tips är RNase-/DNas-fria och icke-pyrogena. Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad. Klara och konduktiva svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars format och finns även i hängspetsställ utformade för Tecan™ Genesis Freedom™ /Frihet Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 huvud, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals huvud och PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 huvud.
  • 1000μ L Rensa tips
  • 96 Tipsformat
  • Klar polypropen
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Sterila
  • Kompatibilitet: Tecan™ Genesis Freedom™ /Frihet Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 huvud, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals huvud
  • Certifikat
    Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 1000 μl
    Filtrerade Ej filtrerad
    Sterilitet Sterila
    Färg Klart
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Certifikat och efterlevnad Icke-ANSI
    För användning med (applikation) För korrekt provleverans
    Formatera Ställ
    Tipsstil Automatisering, Rund
    Förpackning Hängande spetsställ
    Kvantitet 16 ställ/Cs.
    För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head