Läs mer
Corning™ Hanks balanserade saltlösningar
Kvantitet:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
1 st
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Inget kalcium, inget magnesium, No Magnesium
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Med tillsatser:
Kalcium, Magnesium
Beskrivning
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange Red |
| Innehåll och lagring | 2° to 8°C |
| Koncentration | 1 st |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, inget magnesium, No Magnesium |
| Formulering | Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L, Phenol Red.Sodium 0.01g/L |
| pH | 7 to 7.4 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |