Läs mer
Corning™ Hanks balanserade saltlösningar
Kvantitet:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
1 st
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Inget kalcium, inget magnesium, No Magnesium
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Med tillsatser:
Kalcium, Magnesium
Beskrivning
pH för 10X lösningar måste justeras efter utspädning till 1X koncentration.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | 2° till 30 °C |
| Koncentration | 1 st |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött |
| Formulering | Kaliumklorid 0,4 g/l, monokaliumfosfat 0,06 g/l, natriumklorid 8 g/l, dinatriumfosfat (vattenfritt) 0,0477 g/l, natriumbikarbonat 0,35 g/l, D-glukos 1 g/l |
| pH | 7,1 till 7,4 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |