Läs mer
Hanna Instruments™ Checker™ pH-testare och ersättningsdel
Produktkod. 12333408
För användning med (applikation):
pH
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12333408
Brand: Hanna Instruments™ CHECKER1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
För användning med praktiskt taget alla elektroder som delar samma kontakt.
  • pH-intervall från 0,00 till 14,00
  • Ger hög noggrannhet med 0,1 pH-upplösning
  • 1,5V
  • RH max 95 %
  • Med LCD och manuell tvåpunktskalibrering
  • 3000 timmars batteritid
Specifikationer
För användning med (applikation) pH
Noggrannhet ±0,2 pH
Detektionsområde 0 till 14 pH