Läs mer
Hanna Instruments™ pH-elektrodrengöringslösning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Allmän rengöringslösning som kan användas för en mängd olika applikationer.
- Eliminerar föroreningar och rester som finns kvar på elektrodytorna när de sänks ned i prover under mätning eller vid felaktig förvaring.
- Löser upp eventuella mineralavlagringar eller andra beläggningar genom att blötläggas i upp till 20 minuter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Typ av fyllningslösning | Vattenhaltig |
| För användning med (applikation) | Ta bort orenheter och rester från ph-elektroder |