Läs mer
Brady™ Hårt fodral för M210 och M210-LAB etikettskrivare
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Description
Skydda, transportera och förvara din Brady™ M210 Etikettskrivare, skrivartillbehör och etikettpatroner i detta M210 Hard Case.
- Inkluderar skrivarfodral (skrivaren säljs separat)
- Skuminredning rymmer en M210 eller M210-LAB etikettskrivare, 2 etikettpatroner och tillbehör (eller fler patroner)
- Slitstark design skyddar skrivaren från stötar och damm
- Håller ordning och reda på skrivare, tillbehör och etikettkassetter
Specifications
Specifications
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | BMP21 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare |
| Bredd (engelska) | 13,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 343 mm |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 279 mm |
| Djup (engelska) | 4 tum |
| Djup (metriskt) | 102 mm |
| Vikt (metrisk) | 2.7 kg |
| Alternativt artikelnummer | M210-HC |