Läs mer
Thermo Scientific™ Harvestainer™ Microcarrier Separation System
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7180646 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 l
12 l
Produktkod. 17813355
Brand: Thermo Scientific™ SH31078.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarpärlor under vidhäftande cellkulturproduktion.
De Thermo Scientific Harvestainer Microcarrier Separation System är den idealiska lösningen för separation av mikrobärarpärlor under vidhäftande cellkulturproduktion. De Harvestainer System är ett slutet engångssystem som hjälper till att öka produktutbytet jämfört med traditionella metoder, samtidigt som kraven på rengöring på plats och ånga på plats och vatten för injektion minskar. Det eliminerar underhåll av utrustning och minskar processvalideringar, cykeltider och manuella slutdekanteringsprocesser.
För mindre eller större applikationer, Harvestainer Systemet är idealiskt för in-line mikrobärarseparation. 3 L och 12 L Harvestainer system består av en förmonterad bioprocessbehållare (BPC ) och bricka i en engångsenhet, där brickan fungerar som den sekundära inneslutningsanordningen. 25 L och 50 L Harvestainer system består av en 3D BPC med en trumma som sekundär inneslutningsanordning. De BPC har ett dopprör med dipbrunnsdesign för bättre dränering och minimal manipulation.
• Stängt system
• Skalbar för både mindre och större applikationer
• Hjälper till att leverera höga återhämtningsgrader
• Inline
mikrobärarseparation Tillämpningar
•Adherent cellkulturproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PETG
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 3 l
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Kvantitet 3 L
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Harvestainer