Läs mer
3M™ Reaktionssats för farligt spill
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (L x B):
1040 x 640 mm
Beschreibung
- Idealisk för snabb sanering av farliga kemikalier och icke-aggressiva vätskespill
- Designad för att absorbera och innehålla små spill eller läckor
- Snabb, effektiv inneslutning och rengöring
- Lätt att kassera
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Spill Response Kit |
| För användning med (applikation) | Farliga kemikalier och icke-aggressiva vätskespill |
| Modell | HSRK-210 |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Mått (L x B) | 1040 x 640 mm |
| Längd (metrisk) | 1040 mm |
| Bredd (metrisk) | 640 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur