Läs mer
asecos™ Expandbart ställ för farliga ämnen
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
Beskrivning
- Galvaniserade stativramar
- Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
- Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
- Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
- Plattpaketleverans med monteringsanvisning
- Galvaniserade galler som lagernivåer och 1 bottensump av galvaniserat stål.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 11,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 45 l |
| Material | Stål |
| Typ | Trumställ |
| Längd (engelska) | 39,61 tum. |
| Längd (metrisk) | 1006.00 mm |
| Bredd (engelska) | 39,61 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1006.00 mm |
| Höjd (engelska) | 78,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2000.00 mm |
| Visa mer |