Läs mer
asecos™ Expandbart ställ för farliga ämnen
Produktkod. 17836526 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
Produktkod. 17836526
Brand: asecos™ 27840
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Racket för farliga ämnen tillhandahåller förvaring av brandfarliga vätskor och vattenföroreningar.
  • Galvaniserade stativramar
  • Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
  • Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
  • Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
  • Plattpaketleverans med monteringsanvisning
  • Galvaniserade galler som lagernivåer och 1 bottensump av galvaniserat stål.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 39,84 tum.
Längd (metrisk) 1012.00 mm
Bredd (engelska) 39,84 tum.
Bredd (metrisk) 1012.00 mm
Höjd (engelska) 78,74 tum.
Höjd (metrisk) 2000.00 mm
Djup (engelska) 25,08 tum.
Djup (metriskt) 637.00 mm
Vikt (engelska) 132.28 lb.
Vikt (metrisk) 60 kg