Läs mer
asecos™ Expandbart ställ för farliga ämnen
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
40 l
Beskrivning
- Galvaniserade stativramar
- Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
- Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
- Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
- Plattpaketleverans med monteringsanvisning
- 4 målade sumpar av stål som förvaringsnivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Material | Stål |
| Typ | Trumställ |
| Längd (engelska) | 51,65 tum. |
| Längd (metrisk) | 1312.00 mm |
| Bredd (engelska) | 51,65 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1312.00 mm |
| Höjd (engelska) | 78,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2000.00 mm |
| Visa mer |