Läs mer
asecos™ Rack för farliga ämnen
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
205 l
225 l
Vikt (metrisk):
102 kg
199 kg
217 kg
Beskrivning
- Galvaniserade stativramar
- Robust konstruktion tack vare förstärkta tvärstänger
- Förvaringsnivåer i steg om 25 mm, höjdjusterbar
- Lastkapacitet per förvaringshylla: 200 kg (jämnt fördelat)
- Racksystemet kan förlängas individuellt
- Plattpaketleverans med monteringsanvisning
- Ställ med galvaniserad hylla som förvaringsnivåer
- Uppsamlingssump
- 100 mm markfrigång för transport med pallvagn
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 59,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 225 l |
| Material | Stål |
| Typ | Trumställ |
| Längd (engelska) | 97,24 tum. |
| Längd (metrisk) | 2470.00 mm |
| Bredd (engelska) | 97,24 tum. |
| Bredd (metrisk) | 2470.00 mm |
| Höjd (engelska) | 82,68 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2100.00 mm |
| Visa mer |