Läs mer
New Pig™ HazMat Spill Kits
Produktkod. 12903595
Encompass_Preferred
Kapacitet (metrisk):
13,62 l
34,068 l
För användning med (applikation):
Syror, baser, okända
Syror, baser, okända ämnen Vätskeabsorption
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12903595
Brand: New Pig™ 64CRSC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Features absorbents proven for rapid response
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Prepacked container provides easy access to contents
  • Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13,62 l
Material Polyethylene, Polypropylene
Typ Spill Kit
För användning med (applikation) Syror, baser, okända ämnen Vätskeabsorption
Inkluderar 1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.