Läs mer
Horst™ HB Värmeband
Produktkod. 10097021
Längd (metrisk):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Wattal:
250 W
350 W
500 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 10097021
missing translation for 'mfr': Horst™ 20203
Only null left
Specifications
Längd (metrisk) 1,5 m
Spänning 230 V
Modell HB
Längd (metrisk) nätsladd 0.5 m
Wattal 350 W
Bredd (metrisk) 30mm
Produkttyp Värmeband
För användning med (applikation) För mycket små slingradier