Läs mer
Gibco™ HBSS, med kalcium och magnesium; inget fenolrött
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
Beskrivning
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens. Formuleringar med kalcium och magnesium används vanligtvis som transportmedia eller för reagensberedning. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ HBSS-formuleringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14025-134). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HBSS tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HBSS-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (14025-134). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 15 –30 °C |
| Beskrivning | Hanks balanserade saltlösning, 500 ml, flytande, 1 x koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med kalcium, magnesium, glukos, natriumbikarbonat, 36 månaders hållbarhet, för däggdjurscellkultur |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning |
| Med tillsatser | Kalcium, Magnesium, Glukos, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| pH | 6,7 till 7,8 |
| Visa mer |