Läs mer
Gibco™ HBSS, calcium, magnesium, phenol red
Beskrivning
Gibco™ Balanserade saltlösningar är sterilfiltrerade, förpackade i bioprocessbehållare och redo att beställas. Används vanligtvis för bearbetning av celler och spolutrustning, inköp Gibco balanserade saltlösningar kan hjälpa till att effektivisera din verksamhet genom att minska buffertberedningen och låta dig fokusera på ytterligare kritiska steg i dina biofarmaceutiska processer. Upptäck nya outsourcingeffektiviteter för att återta tid, utrymme och resurser.
Produktegenskaper
- Flera formuleringar och koncentrationer tillgängliga
- Finns i en rad förpackningsstorlekar (5 L, 20 L, 50 L, 100 L och 200 L)
- Etablerade produkter med fastställda specifikationer görs på beställning
- Produktstandardisering möjliggör kortare tid från förfrågan till offert och leverans, jämfört med beställning
- Lättillgänglig dokumentation för accelererad kvalificering
Fördelar
- Minskar tid på att förbereda buffertar internt
- Minskar utrymmesbehovet för förvaring av utrustning
- Effektiviserar interna processer relaterade till formulering, hydrering, testning och validering
- Tillgodoser arbetsflödesbehov över stadier av utveckling och tillverkning av biologiska produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar, färglös lösning |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Hanks balanserade saltlösning (HBSS) |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | No Calcium, No Magnesium |
| Formatera | Prov |
| Tillverkningskvalitet | cGMP |
| Osmolalitet | 265 till 295 mOsm/kg |
| pH | 6,7 till 7,8 |
| Kvantitet | 5 l |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.