Läs mer
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Fläckar
Beskrivning
Identifiera enkelt cellkärnor i high-content screening (HCS) analyser med den mångsidiga HCS NuclearMask Blå, röda och djupröda fläckar, som överlever standardformaldehydbaserad fixering och rengöringsmedelsbaserade permeabiliseringsmetoder och kan appliceras på levande och fixerade celler. Eftersom deras färgämnen lätt kan särskiljas från andra fluoroforer, HCS NuclearMask fläckar kan användas i multiparametriska analyser. De kan också märka hela cellen (dvs cytoplasman och kärnan) och tillhandahålla en korrekt bakgrund för att bedöma egenskaperna av intresse.
Om total cellfärgning önskas, HCS CellMask fläckar märker hela cellen (cytoplasma och kärna) och ger en exakt bakgrund mot vilken egenskaperna av intresse kan bedömas. HCS CellMask fläckar finns i ett urval av färger för multiplexeringsflexibilitet. Tillräckliga volymkvantiteter tillhandahålls för att färga tio 96-brunnars plattor med en analysvolym på 100μ L per brunn.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Innehåll och lagring | Inkluderar 65μ L 2000X koncentrat, vilket ger tillräckligt med material för att färga totalt tio 96-brunnars mikroplattor. Förvaras vid 2 –6 °C och skyddas mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 350/451 |
| För användning med (utrustning) | Instrument med högt innehåll |
| Kvantitet | 65μ L |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Beskrivning | HCS NuclearMask™ Blå fläck |
| Emission | Synlig |
| Produktlinje | NuclearMask |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |