Läs mer
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Mobile
Produktkod. 15967191
Mått (L x B x H):
48 x 30 x 34 in.
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Material:
Rostfritt stål
Stainless Steel
Vikt (metrisk):
47.6 kg
56.2 kg
58.9 kg
63 kg
70.7 kg
71 kg
72.5 kg
82.5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Ramtyp:
Open base (H-frame)
Open base (U-frame)
With Undershelf
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15967191
Brand: Metro™ MWT309HS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Moving lab equipment is now easy. Metro HD Super Stainless Lab Worktable, with an open base and built-in mobility features, is designed for cleanliness, stability, and convenience in any laboratory environment.
  • With four 5 in. diameter (12.7cm) swivel casters, two with foot-operated brakes
  • Seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
  • Comfortable 34 in. (86.4cm) height
  • Support structure virtually eliminates drumming
Beställningsinfo
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifikationer
Produkttyp Mobilt bord
Mått (L x B x H) 96 x 30 x 34 in.
För användning med (applikation) Idealisk för labb
Ramtyp Open base (H-frame)
Höjd (engelska) 34 tum
Höjd (metrisk) 86.4 cm
Inkluderar Four 5 in. dia. swivel casters, two with foot operated brakes
Längd (engelska) 96 tum.
Längd (metrisk) 243.9 cm
Vikt (engelska) 202 lb.
Vikt (metrisk) 92 kg
Bredd (engelska) 30 tum
Bredd (metrisk) 76.2 cm
Material Rostfritt stål